Läs mer
L(+)-Ascorbyl palmitate, specified according to requirements of USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15100337 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15100337 25 g 25g
15214774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15100337 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449480250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 137-66-6 | Molecular Formula: C22H38O7 | Molecular Weight: 414.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-66-6
Molekylformel C22H38O7
Molekylvikt (g/mol) 414.54
MDL-nummer MFCD00005377
InChI-nyckel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-namn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxi-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxietyl]hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Ascorbyl palmitate
Smältpunkt 111 °C till 115 °C
Kokpunkt 250 °C
Tändningsrester 0,1% max
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 414.53
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.