Läs mer
MedChemExpress L-Asparaginase
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.0% |
| CAS | 9015-68-3 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | 0.1 M HCL : 50 mg/mL (ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Synonym | L-ASNase |