missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Asparagine-13C4, 15N2 Hydrate, TRC

Produktkod. 30135619
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mg
0.5 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135619 0.25 mg -
30134285 0.5 mg -
30007516 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7900380.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 202406-87-9
Molekylformel 13C4H815N2O3 H2O
Molekylvikt (g/mol) 138.081802
Synonym L-Asparagine-13C4-15N2, monohydrate (9CI), L-Asparagine-1,2,3,4-13C4-N,N2-15N2 hydrate (1:1), (2S)-2,4-Di(amino-15N)-4-oxobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid hydrate (1:1), (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-13C4,15N2 monohydrate, L-Asparagine-13C4,15N2 monohydrate
LEDER O=[13C](O)[13C@@H]([15NH2])[13CH2][13C]([15NH2])=O.O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Asparagine-13C4, 15N2 Hydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 0.25 mg
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.