Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagin, 99 %
Produktkod. 11467004
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467004 100 g 100g
11477004 500 g 500g
11487004 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467004 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21473.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1009.80 SEK
    824.65 SEK / 100g
    Save 185.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
L-(+)-asparagin fungerar som en prekursor till aspartat. Det används också som ett diuretikum. Det används också i biosyntesen av glykoproteiner och proteiner. Det fungerar som en livsmedelstillsats. Den reagerar med reducerande socker för att ge akrylamid, som kan användas i pommes frites, potatischips och rostat bröd. Det spelar en viktig roll i hjärnans funktion och utveckling. Vidare är det användbart för människokroppen, fysiskt och mentalt. Utöver detta används den i cellodlingsmedia och är en komponent i (2-metoxietoxi)metyl (MEM) icke-essentiell aminosyralösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
L-(+)-asparagin fungerar som en prekursor till aspartat. Det används också som ett diuretikum. Det används också i biosyntesen av glykoproteiner och proteiner. Det fungerar som en livsmedelstillsats. Den reagerar med reducerande socker för att ge akrylamid, som kan användas i pommes frites, potatischips och rostat bröd. Det spelar en viktig roll i hjärnans funktion och utveckling. Vidare är det användbart för människokroppen, fysiskt och mentalt. Utöver detta används den i cellodlingsmedia och är en komponent i (2-metoxietoxi)metyl (MEM) icke-essentiell aminosyralösning.
Löslighet
Lösligt i syror, baser. Olösligt i metanol, etanol, eter och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00064401
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Asparagine
Smältpunkt 234 °C till 236 °C (dekomposition)
Beilstein 1723527
Merck Index 14,837
Löslighetsinformation Lösliga i syror och baser. Olöslig i metanol, etanol, eter och bensen.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 132.12
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.