Läs mer
L-asparagin, 99 % [vattenfri], MP Biomedicals
Produktkod. 11425082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425082 25 g 25g
11435082 100 g 100g
11445082 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425082 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219463025
Kemiska identifierare
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine, 99% [Anhydrous]
Kvantitet 25 g
Formel vikt 132.1
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller