Läs mer
L-Asparagin, 99 %
Produktkod. 10109382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10109382 100 g Glasflaska 100g
10537193 500 g Glasflaska 500g
10564654 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10109382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1118.65 SEK / 100g
    Save 183.32 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00064401
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +34.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/l (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i organiska lösningsmedel
Vatten 1% max.
Specifikt rotationsförhållande +34,50 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 132.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.