Läs mer
L-asparagin vattenfri, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11383969 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383969 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11383969 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210079425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 25g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Anhydrous cell culture reagent provided as a white powder suitable for research purpose
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
CAS 70-47-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Molekylformel C4H8N2O3
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 132.119
Kvantitet 25 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formel vikt 132.1
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Pulver