Läs mer
Melford L-asparagin vattenfri
Produktkod. 30018043
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018043 1 kg
30018042 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018043 Leverantör Melford Leverantörsnummer A500351000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
L-Asparagin Vattenfri används vanligtvis som en komponent i cellodlingsmedia.
L-Asparagin Vattenfri används vanligtvis som en komponent i cellodlingsmedia. Det tillhandahåller en viktig kvävekälla för celltillväxt och är särskilt viktig vid odling av vissa celltyper, särskilt vid produktion av rekombinanta proteiner och antikroppar.
L-Asparagine Anhydrous används i laboratorieforskning, särskilt i studier relaterade till cellbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Dess roll som aminosyra gör den värdefull för att förstå cellulära processer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine, Anhydrous
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Kvantitet 1 kg