Läs mer
L-Asparagine, Anhydrous ≥98.5%, Ultrapure
Produktkod. 15885088 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885088 100 g Plastic Bottle 100g
15865258 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15885088 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J11590.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.119
MDL-nummer MFCD00064401
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-namn (2 S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
Smältpunkt 234°C to 236°C (decomposition)
Förpackning Plastic Bottle
Linjär formel NH2COCH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723527
Kvantitet 100 g
Formel vikt 132.12
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder