Läs mer
L-asparagin vattenfri MP Biomedicals
Produktkod. 11393969 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393969 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11393969 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210079480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 100g
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Vattenfri kemikalie för biokemisk och laboratorieanvändning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
Namnnotering Vattenfri
CAS 70-47-3
Molekylformel C4H8N2O3
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 132.119
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formel vikt 132.1
Kvalitet Biokemisk