Läs mer
L-Asparagine-d3 Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Asparagine-d3 Hydrate |
| CAS | 2483831-59-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 D3 H5 N2 O3 . H2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Asparagine-2,3,3-d3 hydrate (1:1), L-Asparagine-2,3,3-D3 monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic-2,3,3-d4 acid monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid-d3 monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1D2,2D; |
| LEDER | O.[2H]C([2H])(C(=O)N)[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,4-diamino-2,3,3-trideuterio-4-oxobutanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.1517 |
| Visa mer |