Läs mer
L-Asparagine, MedChemExpress
Produktkod. 16419126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16419126 100 mg
1 options
Produktkod. 16419126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0667100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
CAS 70-47-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H8N2O3
Synonym (-)-Asparagine Asn Asparamide
Löslighetsinformation H2O : 6.67 mg/mL (50.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@H](C(O)=O)CC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 132.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation