Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparaginmonohydrat, 98+%
Produktkod. 11487247
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11487247
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15012.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
L-asparagin är en naturligt förekommande proteinogen aminosyra, som används i biotillverkning av cellodlingssystem för produktion av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. Det används i biosyntesen av proteiner. Det krävs också för utveckling och funktion av hjärnan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-asparagin är en naturligt förekommande proteinogen aminosyra, som används i biotillverkning av cellodlingssystem för produktion av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar. Det används i biosyntesen av proteiner. Det krävs också för utveckling och funktion av hjärnan.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
MDL-nummer MFCD00151038
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Asparagine monohydrate
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Beilstein 5767869
Merck Index 14,837
Löslighetsinformation Soluble in water.
Densitet 1.543
Kvantitet 2500 g
Formel vikt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Optisk rotation +31° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.