Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-asparaginmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10164430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164430 100 g Glasflaska 100g
10124480 250 g Glasflaska 250g
10035873 1 kg Glasflaska 1kg
15149213 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10164430 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 175271000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
L(+)-Asparaginmonohydrat, 99%, C4H10N2O4, CAS-nummer-5794-13-8, asparaginmonohydrat, L +-asparaginmonohydrat, asparagin, asparagin nf, L-asparaginhydrat, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, L-asparaginmonohydrat, L-asparagin, monohydrat, s-2,4-diamino-4-oxobutansyrahydrat, 250g | CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150,134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
MDL-nummer MFCD00151038
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Asparagine monohydrate
Smältpunkt 233,0 °C till 235,0 °C
Namnnotering 99%
Ammonium 1000 ppm max.
Arsenik (As) 1 ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 210 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 11,5 % till 12,5 % (130 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 1% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation +35.00
Sulfat Max 280 ppm.
Transmittans 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 30 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i syror och alkalier, praktiskt taget olösliga i metanol, etanol, eter och bensen
Kvantitet 100 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.