Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-asparaginmonohydrat, 99 %
Produktkod. 15149213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
Produktkod. 15149213
Brand: Thermo Scientific Chemicals 175270050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L(+)-Asparagine monohydrate, 99%, C4H10N2O4, CAS Number-5794-13-8, asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, asparagine, asparagine nf, l-asparagine hydrate, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagine monohydrate, l-asparagine, monohydrate, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, 250g | CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
MDL-nummer MFCD00151038
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Asparagine monohydrate
Smältpunkt 233.0°C to 235.0°C
Namnnotering 99%
Ammonium 1000ppm max.
Arsenik (As) 1ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 210ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Andra aminosyror 1% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation + 35.00
Sulfat 280ppm max.
Transmittans 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Specifikt rotationsförhållande + 35.00 (20.00°C c=10,6N HCl)
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 150.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.