Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginmonohydrat, cellkulturreagens
Produktkod. 15455169
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455169 100 g 100g
15465169 500 g 500g
15475169 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455169 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62869.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Det används som en isotopiskt märkt biokemikalie för proteomikforskning. Den är lämplig för alla applikationer för mat, dryck och näringstillskott.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en isotopiskt märkt biokemikalie för proteomikforskning. Den är lämplig för alla applikationer för mat, dryck och näringstillskott.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Molekylformel C4H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 150.134
MDL-nummer MFCD00151038
InChI-nyckel RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyra;hydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine monohydrate
Smältpunkt 215°C to 217°C
Färg Vitt
Beilstein 1723527
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.