Läs mer
l-Asparagine Monohydrate, Millipore™
Produktkod. 10646441
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10646441 10 kg 10kg
10336800 100 g 100g
10269440 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646441 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1015669010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine Monohydrate
Kvantitet 10 kg