Läs mer
L-Asparaginmonohydrat, TRC
Produktkod. 17959874
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17959874 1 g
17909294 10 g
17949114 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17959874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7900051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5794-13-8
Molekylformel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym L-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, L- (8CI), L-Asparagine, monohydrate (9CI), Asparagine monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate, L-Asparagine monohydrate
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanansyra; hydratera
LEDER O.N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asparagine monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.0641