Läs mer
L-Asparagin, TRC
Produktkod. 30138063
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138063 5 g
30137877 25 g
30011398 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7900285G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-47-3
Molekylformel C4 H8 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Synonym L-Asparagine, Asparagine, L- (8CI), (-)-Asparagine, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid, (S)-Asparagine, Agedoite, Altheine, Asn, Asparagine, Asparagine acid, Asparamide, Aspartamic acid, Aspartic acid amide, Aspartic acid β-amide, Butanoic acid, 2,4-diamino-4-oxo-, (S)-, Crystal VI, L-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid, L-Aspartamine, L-β-Asparagine, NSC 82391, l-Asparagine, α-Aminosuccinamic acid
IUPAC-namn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanansyra
LEDER N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Asparagine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 132.0535
Procent renhet >95%