Läs mer
L-aspartat av magnesium salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483251 25 g 25g
11493251 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215040625
Kemiska identifierare
CAS 18962-61-3
Molekylformel C8H10MgN2O8-2
Molekylvikt (g/mol) 286.479
InChI-nyckel XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
IUPAC-namn magnesium;2-azanidylbutandioat;hydron
LEDER [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartate de magnesium salt
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 288.5 (Anhydrous)
Fysisk form Kristallint pulver