Läs mer
L-aspartat av magnesium salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493251 1 kg 1kg
11483251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493251 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215040691
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrenhet magnesiumsalt av L-asparaginsyra för forsknings- eller tillverkningsändamål.
  • CAS-nummer: 18962-61-3
  • Molekylformel: C8H12N2O8mg
  • Molekylvikt: 288,5 (vattenfritt)
  • EC-nummer: 242-703-7
  • MDL-nummer: MFCD00044935
  • Optisk rotation: +20°
  • pH: 6,5
  • Löslighet: Fritt löslig i vatten
  • Riskbeskrivning: H317
  • Användning: Endast för forskning eller vidare tillverkning; inte för direkt mänskligt bruk
Kemiska identifierare
CAS 18962-61-3
Molekylformel C8H10MgN2O8-2
Molekylvikt (g/mol) 286.479
InChI-nyckel XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
IUPAC-namn magnesium;2-azanidylbutandioat;hydron
LEDER [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartate de magnesium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 288,5 (Vattenfattig)
Kvalitet Forskning
Fysisk form Kristallint pulver