Läs mer
L-Aspartic-13C4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Aspartic-13C4 Acid |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vikt | 137.0509 |