missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, CDN

Produktkod. 30313761
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313761 0.1 g 0.1g
30319258 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313761 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND08980.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Aspartic Acid-d3
CAS 3842-25-9
Molekylformel C4 2H3 H4 N O4
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D
LEDER [2 H]C([2 H])(C(=O)O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 136.12
Formel vikt 136.0563 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.