Läs mer
L-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Aspartic Acid-d3 |
| CAS | 3842-25-9 |
| Molekylformel | C4 2H3 H4 N O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.12 |
| Formel vikt | 136.0563 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |