Läs mer
L-Asparaginsyra 1-metylester, 98 %
Produktkod. 15439798
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439798 1 g 1g
15459798 250 mg 250mg
15449798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15439798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63221.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17812-32-7 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17812-32-7
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00080289
InChI-nyckel SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-asp-ome, 1-methyl l-aspartate, l-aspartic acid 1-methyl ester, s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 3s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, l-aspartic acid methyl ester, pubchem13176, l-aspartic acid 1-methyl ester; 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; h-asp-ome
PubChem CID 6994682
LEDER COC(=O)C(N)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid 1-methyl ester
Smältpunkt 186 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Beilstein 2080763
IUPAC-namn 3-amino-4-metoxi-4-oxosmörsyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.