Läs mer
L-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester |
| CAS | 4125-93-3 |
| Molekylformel | C8H15NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3S)-3-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CC(=O)O)N |
| IUPAC-namn | (3S)-3-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.1001 |