missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Aspartic Acid-15N, TRC

Produktkod. 30135865
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135865 50 mg
30134958 100 mg
30006761 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79002250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3715-16-0
Molekylformel C4 H7 15N O4
Molekylvikt (g/mol) 134.096
Synonym (S)-2-Aminobutanedioic Acid-15N, (S)-Aminobutanedioic Acid-15N, L-(+)-Aspartic Acid-15N, L-Aminosuccinic Acid-15N, L-Asparagic Acid-15N, L-Asparaginic Acid-15N, NSC 3973-15N, NSC 79553-15N
IUPAC-namn (2S)-2-(^{15}N)azanylbutanedioic acid
LEDER [15NH2][C@@H](CC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Aspartic Acid-15N
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
Formel vikt 134.0345
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.