Läs mer
L-Asparaginsyra 4-bensylester, 98 %
Produktkod. 11392796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392796 25 g 25g
11372796 1 g 1g
11382796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08956.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223,228 g/mol
L-asparaginsyraβ -bensylester används vid syntes av peptider med en 1,4-diazepin-2,5-dion-ringstruktur och vid utveckling av blocksampolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-asparaginsyraβ -bensylester används vid syntes av peptider med en 1,4-diazepin-2,5-dion-ringstruktur och vid utveckling av blocksampolymerer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2177-63-1
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.228
MDL-nummer MFCD00037208
InChI-nyckel VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Smältpunkt ∽220 °C (dekomposition)
Beilstein 1983183
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.23
Optisk rotation +27,5° (c=1 i 1N HCl)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.