Läs mer
L-Aspartic acid 4-cyclohexyl ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7055187
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15460539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63707.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112259-66-2
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00190762
InChI-nyckel IJAPBBOAGRLKMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-asp ochex-oh, h-asp ochx-oh, l-aspartic acid beta-cyclohexyl ester, 2s-2-amino-4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoic acid, ambotzhaa5960, pubchem18997, l-aspartic acid b-cyclohexyl ester, h-asp ochex-oh hydrochloride salt
PubChem CID 14283862
IUPAC-namn 2-amino-4-(cyclohexyloxy)-4-oxobutanoic acid
LEDER NC(CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid 4-cyclohexyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast