Läs mer
L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 15408738
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408738 1 g 1g
15418738 5 g 5g
15467116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62172.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16856-13-6 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16856-13-6
Molekylformel C5H10ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 183.588
MDL-nummer MFCD00038972
InChI-nyckel QRBMPUYOGOCYDJ-DFWYDOINSA-N
Synonym h-asp ome-oh.hcl, l-aspartic acid beta-methyl ester hydrochloride, s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, h-asp ome-oh hcl, 4-methyl l-aspartate hydrochloride, s-2-amino-succinic acid 4-methyl ester hydrochloride, 2s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, l-aspartic acid 4-methyl ester hcl, aspartic acid, 4-methylester, hydrochloride, l-aspartic acid, 4-methyl ester, hydrochloride
PubChem CID 12832742
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metoxi-4-oxobutansyra;hydroklorid
LEDER COC(=O)CC(C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3628668
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.