Läs mer
L-asparaginsyra 4-tert-butylester, 98 %
Produktkod. 15446228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446228 1 g 1g
15456228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59810.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 3057-74-7 | C8H15NO4 | 189,211 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3057-74-7
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.211
MDL-nummer MFCD00038577
InChI-nyckel MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-asp otbu-oh, l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, h-asp obut-oh, 4-tert-butyl hydrogen l-aspartate, 2s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, aspartic acid, 4-tert-butyl ester, asp but, asp obut, asp otbu oh
PubChem CID 7010570
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
Beilstein 4671089
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.21
Optisk rotation −9° (c=2 in Methanol: Water (4:1))
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.