Läs mer
L-asparaginsyra 4-tert-butylester, TRC
Produktkod. 30179002
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179002 5 g
30178940 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7889305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3057-74-7
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Synonym L-Aspartic Acid 4-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (S)-2-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid, Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, L-Aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, beta-tert-Butyl L-Aspartate, beta-tert-Butyl Aspartate
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Formel vikt 189.1001