Läs mer
L(+)-Aspartic acid, 98+%
Produktkod. p-61894 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10714981
Brand: Thermo Scientific Acros 105041000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-84-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00002616
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutandisyra
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Aspartic acid
Smältpunkt >230.0°C
Namnnotering 98+%
Ammonium 200ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 98+%
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Andra aminosyror 0.5% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation + 25.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Kvantitet 100 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.