Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyra, 98+%
Produktkod. 11455623
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11455623
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13520.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
L-asparaginsyra används i enzymaktiva centra, såväl som för att bibehålla proteiners löslighet och joniska karaktär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-asparaginsyra används i enzymaktiva centra, såväl som för att bibehålla proteiners löslighet och joniska
karaktär.
Löslighet
Lösligt i vatten (4,5g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-84-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00002616
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid
Smältpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Löslighetsinformation Soluble in water(4.5g/L).
Densitet 1.66
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutandisyra
Kvantitet 5000 g
Odör Odorless
Formel vikt 133.1
Optisk rotation +25° (c=2 in 5N HCl)
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.