Läs mer
L-asparaginsyra beta-bensylester, 98 %
Produktkod. 11985381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11985381 25 g 25g
11975381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441930250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 2177-63-1 | C11H13NR4 | 223,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2177-63-1
Molekylformel C11H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 223.23
InChI-nyckel VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid β-benzyl ester
Smältpunkt 207 °C till 208 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Specifik rotation +27.8
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • L-Aspartic acid beta-benzyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.