missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Aspartic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Aspartic Acid-d3 |
| CAS | 3842-25-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H3 H4 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Aspartic-2,3,3-d3 acid (9CI, ACI), Aspartic-2,3,3-d3 acid, L- (8CI), L-Aspartic Acid-d3, L-Aspartic Acid-2,3,3-D3, (2S)-2-Aminobutanedioic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?