Läs mer
L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15470969
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470969 5 g 5g
15480969 25 g 25g
15418616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63974.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16115-68-7 | C8H16ClNO4 | 225.669 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16115-68-7
Molekylformel C8H16ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 225.669
MDL-nummer MFCD00038910
InChI-nyckel AJOXZAAREAYBQR-RGMNGODLSA-N
Synonym l-aspartic acid diethyl ester hydrochloride, h-asp oet-oet.hcl, h-asp oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid, diethyl ester, hydrochloride, h-asp oet-oet hydrochloride, diethyl l-aspartate hydrochloride, 1,4-diethyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp oet-oet?cl, diethylaspartate hydrochloride
PubChem CID 12416466
IUPAC-namn dietyl(2S)-2-aminobutandioat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.