Läs mer
L-Asparaginsyra dimetylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. p-3212789 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371763 5 g Glasflaska 5g
10563143 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10371763 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 376660050
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197,615 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32213-95-9
Molekylformel C6H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 197.615
MDL-nummer MFCD00038878
InChI-nyckel PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC-namn dimetyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydroklorid
LEDER COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Specifik rotation +13° till +17° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Specifikt rotationsförhållande +15° (20 °C c=1, kloroform)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.62
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.