Läs mer
L-Aspartic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16492539
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16492539 1 g
1 options
Produktkod. 16492539 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0666
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H7NO4
Löslighetsinformation H2O : 8.33 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.1
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation