Läs mer
L-Asparaginsyra mononatriumsaltmonohydrat, 97 %
Produktkod. 15284874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15284874 25 g Plastflaska 25g
15204884 100 g Plastflaska 100g
15274874 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15284874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451620250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 3792-50-5 | C4H11NNaO6 | 192,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3792-50-5
Molekylformel C4H11NNaO6
Molekylvikt (g/mol) 192.123
InChI-nyckel VJDUMAWJHIHDHJ-SQGDDOFFSA-N
Synonym monosodium l-aspartate dihydrate
PubChem CID 129893661
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutandisyra;natrium;dihydrat
LEDER C(C(C(=O)O)N)C(=O)O.O.O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 173.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.