Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyra mononatriumsaltmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11476016
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476016 100 g 100g
11486016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476016 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B22321.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.30 SEK
    504.65 SEK / 100g
    Save 122.65 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 323194-76-9 | C4H8NNaO5 | 173,10 g/mol
L-asparaginsyramononatriumsaltmonohydrat används som en huvudsaklig neurotransmittor för snabb synaptisk excitation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-asparaginsyramononatriumsaltmonohydrat används som en huvudsaklig neurotransmittor för snabb synaptisk
excitation.
Löslighet Löslig i kallt vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 323194-76-9
Molekylformel C4H8NNaO5
Molekylvikt (g/mol) 173.10
MDL-nummer MFCD00152960
InChI-nyckel PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
LEDER O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten.
IUPAC-namn natrium-2-amino-3-karboxipropanoathydrat
Kvantitet 100 g
Formel vikt 173.11 (155.10 Vattenfri alkoholhaltig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.