Läs mer
L-asparaginsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11353999 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353999 5 kg 5kg
11343999 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353999 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210080905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9730.00 SEK
    9265.67 SEK / 5kg
    Save 464.33 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
  • L-asparaginsyra är en endogen NMDA-receptoragonist
  • Huvudsignalsubstans för snabb synaptisk excitation
Kemiska identifierare
CAS 56-84-8
Molekylformel C4H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 133.10
MDL-nummer MFCD00002616
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-namn 2-aminobutandisyra
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-ASPARTIC ACID
Smältpunkt 270 °C till 271 °C (litteratur)
Färg Vitt
Linjär formel C4H7NO4
Löslighetsinformation Mer lösliga i saltlösningar; löslig i vattensyror, alkalier; olöslig i alkohol.
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 133.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Forskning
Fysisk form Pulver