Läs mer
L-Aspartic Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10345550 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10345550 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10345550 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/8961/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 230°C
CAS 56-84-8
Färg White
Molekylformel C4H7NO4
Förpackning Plastic Powder Jar
MDL-nummer 2616
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-aminobutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 133.10
Kvantitet 500 g
Formel vikt 133.1g/mol
Fysisk form Powder