Läs mer
L-asparaginsyra natriumsaltmonohydrat, TRC
Produktkod. 30179365
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179365 50 g
30179026 5 g
30179256 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA78899350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 323194-76-9
Molekylformel C4H6NO4Na . H2O
Molekylvikt (g/mol) 173.1
Synonym L-Aspartic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), L-Aspartic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), Sodium L-aspartate monohydrate, Aspartic acid monosodium salt monohydrate, Monosodium L-aspartate monohydrate, Monosodium aspartate monohydrate, Sodium hydrogen (2S)-2-aminobutanedioate monohydrate
IUPAC-namn natrium; (2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat; hydratera
LEDER O.[Na+].N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Kvantitet 50 g
Formel vikt 173.03