Läs mer
L-asparaginsyra, TRC
Produktkod. 30138025
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138025 100 g
30132747 25 g
17938924 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA790024100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-84-8
Molekylformel C4 H7 N O4
Molekylvikt (g/mol) 133.1
Synonym Aspartic acid, L- (8CI), (+)-Aspartic acid, (+)-L-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, 3: PN: WO2018027024 SEQID: 3 claimed protein, 74: PN: WO2018075807 SEQID: 166 claimed protein, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanedioinsyra
LEDER N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic acid
Analyt- eller komponentnamn L-Aspartic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 100 g
Formel vikt 133.0375
Procent renhet >95%