Läs mer
L-Aspartic Acid (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10796254
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10796254 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10796254 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP374100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartic Acid
Smältpunkt 270°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.1% max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.2% max.
Andra aminosyror Chromatographically not detectable
Molekylformel C4H7NO4
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00002616
Specifik rotation 24.8 to 25.8° (+ or -)
Merck Index 15, 830
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Alfa vektor Aspartic Acid
InChI-nyckel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Densitet 1.6613g/cm³
LEDER NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 133.10
Kvantitet 100 g
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Formel vikt 133.05
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid