Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-fenylalanin, 95 %
Produktkod. 10073863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10073863 500 mg Glasflaska 500mg
10647061 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10073863 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 310025000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13433-09-5 | C13H16N2O5 | 280,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13433-09-5
Molekylformel C13H16N2O5
Molekylvikt (g/mol) 280.28
MDL-nummer MFCD00063155
InChI-nyckel YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonym l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 93078
ChEBI CHEBI:73830
LEDER N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartyl-L-phenylalanine
Namnnotering 95%
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Specifik rotation +10,0° till +13,0° (24 °C, 589 nm) (c=1, 0,5N HCl)
Vatten 3% max. (K.F.)
IUPAC-namn (3S)-3-amino-4-[[(lS)-1-karboxi-2-fenyletyl]amino]-4-oxobutansyra
Specifikt rotationsförhållande +11,50 (24,00 °C c=1,0,5 M HCl)
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 280.28
Procent renhet ≥94 % (HPLC)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.