Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-fenylalaninmetylester, 98 %
Produktkod. 10093140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10093140 1 g Glasflaska 1g
10217603 5 g Glasflaska 5g
10227603 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10093140 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228650010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22839-47-0
Molekylformel C14H18N2O5
Molekylvikt (g/mol) 294.31
MDL-nummer MFCD00002724
InChI-nyckel IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC-namn (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansyra
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Smältpunkt 248.0°C to 250.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Specifik rotation + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmittans 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 294.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.