Läs mer
L-Aspartyl-L-Fenylalanin-metylester, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11444462 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444462 1 g 1g
11454462 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444462 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219000701
Används som ett syntetiskt sötare, sockerersättning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22839-47-0
Molekylformel C14H18N2O5
Molekylvikt (g/mol) 294.31
MDL-nummer MFCD00002724
InChI-nyckel IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC-namn (3S)-3-amino-3-{[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenylpropan-2-yl]karbamoyl}propansyra
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Aspartyl-L-Phenylalanine methyl ester
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 294.31
Fysisk form Pulver