Läs mer
l-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16485828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16485828 10 mg
1 options
Produktkod. 16485828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13735C
MedChemExpress l-Atabrine dihydrochloride is a less active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
l-Atabrine dihydrochloride is a less active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material l-Atabrine dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 56100-42-6
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32Cl3N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (105.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (42.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 472.88
Formel vikt 472.88
Procent renhet 98.78%